Print…
Amberlite® XAD4 resina de troca iônica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L14142.22 L14142.36
L14142.22EA 42.9 EUR
L14142.22 L14142.36
Amberlite® XAD4 resina de troca iônica
Amberlite® XAD4
CAS No.: 37380-42-0 MDL No.: MFCD00132704
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132704
Número CAS: 37380-42-0
Merck Index: 14,382