2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
L14083.03
L14083.06
L14083.03EA
51.5
EUR
L14083.03
L14083.06
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 2338-18-3
Molecular Formula: C9H11N.HCl
Formula Weight: 169.66
Odour: Odourless
Melting Point: 243-248°
Beilstein Reference: 3913700
MDL No.: MFCD00012549
Fórmula:
C₉H₁₂ClN Ponto de Fusão: 243…248 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012549 Número CAS: 2338-18-3 EINECS: 219-048-0 |