7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Methyldaphnetin, 7,8-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
L14069.ME
L14069.03
L14069.MEEA
37
EUR
L14069.ME
L14069.03
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin 97%
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Purity: 97%
CAS No.: 2107-77-9
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 241-244°
Beilstein Reference: 177613
MDL No.: MFCD00016972
Fórmula:
C₁₀H₈O₄ Ponto de Fusão: 241…244 °C |
Número MDL :
MFCD00016972 Número CAS: 2107-77-9 EINECS: 218-290-4 |