Print…
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L14053.03 L14053.06 L14053.14
L14053.03EA 34.2 EUR
L14053.03 L14053.06 L14053.14
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 99%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Purity: 99% CAS No.: 18680-27-8 Molecular Formula: C10H18O2 Formula Weight: 170.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 56-58° Beilstein Reference: 1853591 Optical Rotation: +8.7° (c=6.5 in toluene) MDL No.: MFCD00077851
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00077851
Número CAS: 18680-27-8