Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
L14010.03
L14010.06
L14010.03EA
38.7
EUR
L14010.03
L14010.06
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 348-36-7
Molecular Formula: C11H10FNO2
Formula Weight: 207.21
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 170254
MDL No.: MFCD00152076
Fórmula:
C₁₁H₁₀FNO₂ Ponto de Fusão: 147…152 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00152076 Número CAS: 348-36-7 |