Print…
Dowex® 50WX2 (H) 200-400 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13945.18 L13945.30 L13945.0B
L13945.18EA 58.8 EUR
L13945.18 L13945.30 L13945.0B
Dowex® 50WX2 (H) 200-400 mesh
Dowex® 50WX2 (H)
CAS No.: 12612-37-2 MDL No.: MFCD00132722
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132722
Número CAS: 12612-37-2