Print…
Dowex® 50WX2 (H) 100-200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13944.18 L13944.30 L13944.0B
L13944.18EA 65.9 EUR
L13944.18 L13944.30 L13944.0B
Dowex® 50WX2 (H) 100-200 mesh
Dowex® 50WX2 (H)
CAS No.: 12612-37-2 MDL No.: MFCD00132722
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132722
Número CAS: 12612-37-2