Print…
Dowex® 50WX8 (H) 200-400 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L13922.18 L13922.30 L13922.0B
L13922.18EA 70.3 EUR
L13922.18 L13922.30 L13922.0B
Dowex® 50WX8 (H) 200-400 mesh
Dowex® 50WX8 (H)
CAS No.: 11119-67-8 MDL No.: MFCD00132726
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132726
Número CAS: 11119-67-8