2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13711.MC
L13711.03
L13711.MCEA
54.7
EUR
L13711.MC
L13711.03
2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole ≥98%
2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 80983-34-2
Molecular Formula: C10H13N3O2S
Formula Weight: 239.30
Melting Point: 220-222°
MDL No.: MFCD01075656
Fórmula:
C₁₀H₁₃N₃O₂S Ponto de Fusão: 220…222 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01075656 Número CAS: 80983-34-2 |