3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]chloro(dimethyl)silane
L13709.03
L13709.06
L13709.03EA
77.6
EUR
L13709.03
L13709.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Purity: 95%
CAS No.: 732306-23-9
Molecular Formula: C10H9ClF6Si
Formula Weight: 306.71
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 95-96°/30mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD01862186
Fórmula:
C₁₀H₉ClF₆Si Peso Molecular: 306.71 g/mol Ponto de ebulição: 95…96 °C (30 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01862186 Número CAS: 732306-23-9 UN: 3265 ADR: 8 III |