Cinnamyl anthranilate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13659.06
L13659.14
L13659.06EA
61.9
EUR
L13659.06
L13659.14
Cinnamyl anthranilate 99%
Cinnamyl anthranilate
Purity: 99%
CAS No.: 87-29-6
Molecular Formula: C16H15NO2
Formula Weight: 253.30
Melting Point: 64-66°
Boiling Point: 322°
Beilstein Reference: 2733435
MDL No.: MFCD00053631
Fórmula:
C₁₆H₁₅NO₂ Ponto de ebulição: 322 °C Ponto de Fusão: 64…66 °C Densidade: 1,180 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053631 Número CAS: 87-29-6 EINECS: 201-738-8 Merck Index: 14,2303 |