Print…
Methacroylcholine chloride 72% ≥72% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methacryloyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, (Methacryloyloxyethyl)trimethyl ammonium chloride, 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride, Trimethyl-2-methacroyloxyethylammonium Chloride
Estabilização: 150-200 ppm Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
L13523.22 L13523.36
L13523.22EA 36.4 EUR
L13523.22 L13523.36
Methacroylcholine chloride 72% ≥72% estabilizada
Methacroylcholine chloride
CAS No.: 5039-78-1 Molecular Formula: C9H18ClNO2 Formula Weight: 207.70 Refractive Index: 1.4660 Melting Point: -25° Boiling Point: 100° Beilstein Reference: 8168395 MDL No.: MFCD00060097
Fórmula: C₉H₁₈ClNO₂
Peso Molecular: 207.70 g/mol
Ponto de ebulição: >100 °C
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1.105
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060097
Número CAS: 5039-78-1
EINECS: 225-733-5