4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13488.03
L13488.06
L13488.03EA
26
EUR
L13488.03
L13488.06
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 202982-63-6
Molecular Formula: C7H7ClFN.HCl
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 243-245°
MDL No.: MFCD00143286
Fórmula:
C₇H₇ClFN·HCl Ponto de Fusão: 243…245 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00143286 Número CAS: 202982-63-6 |