Print…
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (E)-3-(Pyridin-4-yl)acrylic acid
L13458.03 L13458.06
L13458.03EA 56.9 EUR
L13458.03 L13458.06
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 97% CAS No.: 84228-93-3 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 276-280° Beilstein Reference: 1719967 MDL No.: MFCD00040746
Fórmula: C₈H₇NO₂
Peso Molecular: 149.15 g/mol
Ponto de Fusão: 276…280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040746
Número CAS: 84228-93-3
EINECS: 226-265-4