N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13356.18
L13356.30
L13356.18EA
43.1
EUR
L13356.18
L13356.30
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide
Purity: 97%
CAS No.: 95-31-8
Molecular Formula: C11H14N2S2
Formula Weight: 238.38
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 105-110°
Beilstein Reference: 158370
MDL No.: MFCD00022873
Fórmula:
C₁₁H₁₄N₂S₂ Ponto de Fusão: 105…110 °C Densidade: 1,290 Ponto de Inflamação: 165 °C (329 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022873 Número CAS: 95-31-8 EINECS: 202-409-1 |