2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13349.22
L13349.36
L13349.22EA
35.6
EUR
L13349.22
L13349.36
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol 95%
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Purity: 95%
CAS No.: 126-11-4
Molecular Formula: C4H9NO5
Formula Weight: 151.12
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 742427
MDL No.: MFCD00007395
Fórmula:
C₄H₉NO₅ Ponto de Fusão: ∼ 160 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007395 Número CAS: 126-11-4 EINECS: 204-769-5 Merck Index: 14,9753 |