2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13330.03
L13330.06
L13330.03EA
72.7
EUR
L13330.03
L13330.06
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl 98%
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 3075-84-1
Molecular Formula: C16H18
Formula Weight: 210.32
Melting Point: 48-51°
Boiling Point: 284°/732mm
Beilstein Reference: 2046200
MDL No.: MFCD00151846
Fórmula:
C₁₆H₁₈ Ponto de ebulição: 284 °C (732 mmHg) Ponto de Fusão: 48…51 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151846 Número CAS: 3075-84-1 |