(+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13326.03
L13326.06
L13326.03EA
164
EUR
L13326.03
L13326.06
(+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione ≥98%
(+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Purity: 98+%
CAS No.: 20007-72-1
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 47-50°
Beilstein Reference: 3201286
MDL No.: MFCD00001687
Fórmula:
C₁₁H₁₄O₂ Ponto de Fusão: 47…50 °C |
Número MDL :
MFCD00001687 Número CAS: 20007-72-1 EINECS: 243-463-6 |