Print…
Allyl vinyl ether 95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: 0.1% Estabilizado com hidróxido de potássio
L13320.09 L13320.18
L13320.09EA 106 EUR
L13320.09 L13320.18
Allyl vinyl ether 95% estabilizada
Allyl vinyl ether
Stab. with 0.1% potassium hydroxide
Purity: 95% CAS No.: 3917-15-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Characteristic Boiling Point: 65-68° Beilstein Reference: 1697665 UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00039827
Fórmula: C₅H₈O
Peso Molecular: 84.12 g/mol
Ponto de ebulição: 65…68 °C
Densidade: 0.781
Ponto de Inflamação: <–5 °C (23 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039827
Número CAS: 3917-15-5
EINECS: 223-482-6
UN: 3271
ADR: 3 II