5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13122.03
L13122.06
L13122.03EA
45.2
EUR
L13122.03
L13122.06
5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
5-(2-Thienyl)pentanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 21010-06-0
Molecular Formula: C9H12O2S
Formula Weight: 184.26
Melting Point: 39-42°
Beilstein Reference: 126021
MDL No.: MFCD00151849
Fórmula:
C₉H₁₂O₂S Ponto de Fusão: 39…42 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151849 Número CAS: 21010-06-0 |