4-(1-Bromoethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13025.03
L13025.06
L13025.03EA
26.4
EUR
L13025.03
L13025.06
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid 98%
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 113023-73-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Melting Point: 155-156°
Beilstein Reference: 2084039
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00020378
Fórmula:
C₉H₉BrO₂ Peso Molecular: 229.08 g/mol Ponto de Fusão: 155…156 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020378 Número CAS: 113023-73-7 ADR: 8 III |