Methyl hydrogen isophthalate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L12992.03
L12992.06
L12992.03EA
22
EUR
L12992.03
L12992.06
Methyl hydrogen isophthalate 97%
Methyl hydrogen isophthalate
Purity: 97%
CAS No.: 1877-71-0
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 193-194°
Beilstein Reference: 2048750
MDL No.: MFCD00029972
Fórmula:
C₉H₈O₄ Ponto de Fusão: 193…194 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00029972 Número CAS: 1877-71-0 |