Domiphen bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L12930.14
L12930.22
L12930.14EA
80.1
EUR
L12930.14
L12930.22
Domiphen bromide 97%
Domiphen bromide
Purity: 97%
CAS No.: 538-71-6
Molecular Formula: C22H40BrNO
Formula Weight: 414.48
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 3922742
MDL No.: MFCD00011769
Fórmula:
C₂₂H₄₀BrNO Ponto de Fusão: 117…118 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011769 Número CAS: 538-71-6 EINECS: 208-702-0 Merck Index: 14,3415 |