Cyclohexyl acrylate ≥98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 3066-71-5
Molecular Formula: C9H14O2
Formula Weight: 154.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1937528
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00046349
Fórmula:
C₉H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 182…184 °C Densidade: 0,980 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00046349 Número CAS: 3066-71-5 EINECS: 221-319-3 UN: 3082 ADR: 9,III |