1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
L12922.06
L12922.14
L12922.06EA
79.7
EUR
L12922.06
L12922.14
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97% estabilizada
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Purity: 97%
CAS No.: 13695-31-3
Molecular Formula: C8H7F7O2
Formula Weight: 268.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.3420
Odour: Recognizable
Boiling Point: 134-136°
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00039251
Fórmula:
C₈H₇F₇O₂ Peso Molecular: 268.13 g/mol Ponto de ebulição: 134…136 °C Densidade: 1.345 Ponto de Inflamação: 36 °C (96 °F) |
Número MDL :
MFCD00039251 Número CAS: 13695-31-3 EINECS: 237-217-7 ADR: 3 III |