Print…
4-n-Butoxyphenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L12877.03 L12877.06
L12877.03EA 34.3 EUR
L12877.03 L12877.06
4-n-Butoxyphenyl isocyanate ≥98%
4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 28439-86-3 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 149-150°/3mm Beilstein Reference: 2107851 UN No.: UN2206 MDL No.: MFCD00037042
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 149…150 °C (3 mmHg)
Densidade: 1,055
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037042
Número CAS: 28439-86-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III