Print…
3-Ethylamino-p-cresol 90%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Ethylamino-4-methylphenol
L12768.06 L12768.14
L12768.06EA 50.4 EUR
L12768.06 L12768.14
3-Ethylamino-p-cresol 90%, tech.
3-Ethylamino-p-cresol
Purity: 90% CAS No.: 120-37-6 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Melting Point: 84-92° Boiling Point: 135-140°/3mm Beilstein Reference: 3241548 MDL No.: MFCD00002382
Fórmula: C₉H₁₃NO
Peso Molecular: 151.21 g/mol
Ponto de ebulição: 135…140 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 84…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002382
Número CAS: 120-37-6
EINECS: 204-391-0