2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, (máx. 10% H₂O) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L12760.03
L12760.06
L12760.03EA
34.1
EUR
L12760.03
L12760.06
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, (máx. 10% H₂O) 97%
2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 42712-64-1
Molecular Formula: C9H8N2O.xH2O
Formula Weight: 160.18(anhy)
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 124785
MDL No.: MFCD00052386
Fórmula:
C₉H₈N₂O·xH₂O Peso Molecular: 160.18 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: ∼ 298 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052386 Número CAS: 42712-64-1 |