Isobutyl acrylate ≥99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ) 100 ppm
L12739.AE
L12739.AP
L12739.AEEA
41.8
EUR
L12739.AE
L12739.AP
Isobutyl acrylate ≥99% estabilizado
Isobutyl acrylate
stab with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 106-63-8
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -61°
Boiling Point: 139°
Beilstein Reference: 1749388
UN No.: UN2527
MDL No.: MFCD00042865
Fórmula:
C₇H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 139 °C Ponto de Fusão: –61 °C Densidade: 0,888 Ponto de Inflamação: 32 °C (89 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042865 Número CAS: 106-63-8 EINECS: 203-417-8 UN: 2527 ADR: 3,III |