Print…
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt
L12674.03 L12674.06
L12674.03EA 112 EUR
L12674.03 L12674.06
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥97%
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt)
CAS No.: 62637-91-6 Molecular Formula: C22H13Br4KO4 Formula Weight: 700.06 Melting Point: ca 273° dec. Beilstein Reference: 3848263 MDL No.: MFCD00011662
Fórmula: C₂₂H₁₄Br₄O₄
Peso Molecular: 700.06 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 273 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011662
Número CAS: 62637-91-6
EINECS: 263-661-6