2-Bromoethyl acrylate 94% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ) 900 - 1500 ppm
L12502.06
L12502.03
L12502.06EA
181
EUR
L12502.06
L12502.03
2-Bromoethyl acrylate 94% estabilizada
2-Bromoethyl acrylate
Stab. with 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 94%
CAS No.: 4823-47-6
Molecular Formula: CH2=CHCO2CH2CH2Br
Formula Weight: 179.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 52-53°/5mm
Beilstein Reference: 1749713
MDL No.: MFCD00013541
Fórmula:
CH₂=CHCO₂CH₂CH₂Br Ponto de ebulição: 52…53 °C (5 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00013541 Número CAS: 4823-47-6 |