Sodium hydrogen-L-tartrate, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium hydrogen tartrate, Sodium bitartrate, L-Tartaric acid sodium salt
L12469.22
L12469.36
L12469.14
L12469.22EA
31.6
EUR
L12469.22
L12469.36
L12469.14
Sodium hydrogen-L-tartrate, anidro 98%
Sodium hydrogen-L-tartrate
Purity: 98%
CAS No.: 526-94-3
Molecular Formula: C4H5NaO6
Formula Weight: 172.07
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 6099125
Optical Rotation: +24.5° (c=3 in water)
MDL No.: MFCD00065393
Fórmula:
C₄H₅NaO₆ Ponto de Fusão: ∼ 243 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065393 Número CAS: 526-94-3 EINECS: 208-400-9 Merck Index: 14,8589 |