Malonic acid dihydrazide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Malonohydrazide
L12270.06
L12270.14
L12270.06EA
80.3
EUR
L12270.06
L12270.14
Malonic acid dihydrazide 99%
Malonic acid dihydrazide
Purity: 99%
CAS No.: 3815-86-9
Molecular Formula: C3H8N4O2
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 1072337
MDL No.: MFCD00041268
Fórmula:
C₃H₈N₄O₂ Peso Molecular: 132.12 g/mol Ponto de Fusão: 152…156 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041268 Número CAS: 3815-86-9 |