2-Hexyldecanoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L12238.14
L12238.22
L12238.14EA
34.5
EUR
L12238.14
L12238.22
2-Hexyldecanoic acid 97%
2-Hexyldecanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 25354-97-6
Molecular Formula: C16H32O2
Formula Weight: 256.43
Flash Point: 174°(345°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 10°
Boiling Point: 165-168°/2mm
Beilstein Reference: 1777217
MDL No.: MFCD00059651
Fórmula:
C₁₆H₃₂O₂ Ponto de ebulição: 165…168 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 10 °C Densidade: 0,880 Ponto de Inflamação: 174 °C (345 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059651 Número CAS: 25354-97-6 EINECS: 246-885-9 Merck Index: 14,4709 |