(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L12127.06
L12127.14
L12127.06EA
55.5
EUR
L12127.06
L12127.14
(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol
(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol
CAS No.: 1707-77-3
Molecular Formula: C12H22O6
Formula Weight: 262.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 120-122°
Beilstein Reference: 83765
Optical Rotation: +6° (c=5 in chloroform)
MDL No.: MFCD00003211
Fórmula:
C₁₂H₂₂O₆ Ponto de Fusão: 120…122 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00003211 Número CAS: 1707-77-3 EINECS: 216-954-8 |