Print…
Diethyl ethylidenemalonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Diethyl 2-ethylidenemalonate
L12117.06 L12117.03
L12117.06EA 70.9 EUR
L12117.06 L12117.03
Diethyl ethylidenemalonate 99%
Diethyl ethylidenemalonate
Purity: 99% CAS No.: 1462-12-0 Molecular Formula: C9H14O4 Formula Weight: 186.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 115-116°/17mm Beilstein Reference: 1773932 MDL No.: MFCD00009145
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 115…116 °C (17 mmHg)
Densidade: 1,019
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009145
Número CAS: 1462-12-0
EINECS: 215-965-5