Print…
Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Thien-3-yl)acetohydrazide
L12077.03 L12077.06
L12077.03EA 85.3 EUR
L12077.03 L12077.06
Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Purity: 97% CAS No.: 175276-94-5 Molecular Formula: C6H8N2OS Formula Weight: 156.21 Melting Point: 85-86° Beilstein Reference: 120473 MDL No.: MFCD00052946
Fórmula: C₆H₈N₂OS
Peso Molecular: 156.21 g/mol
Ponto de Fusão: 85…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052946
Número CAS: 175276-94-5