Print…
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate hydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate hydrate
L12072.06 L12072.14
L12072.06EA 72 EUR
L12072.06 L12072.14
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate hydrate 97%
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate hydrate
Purity: 97% CAS No.: 82228-89-5 Molecular Formula: C13H13NO4S.xH2O Formula Weight: 279.32(anhy) Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 5695963 MDL No.: MFCD08061351
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₄S·xH₂O
Peso Molecular: 279.32 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061351
Número CAS: 82228-89-5