1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
L12062.14
L12062.22
L12062.14EA
62.4
EUR
L12062.14
L12062.22
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Purity: 95%
CAS No.: 3319-15-1
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 94-96°/1mm
Beilstein Reference: 2043521
MDL No.: MFCD00016857
Fórmula:
C₉H₁₂O₂ Peso Molecular: 152.19 g/mol Ponto de ebulição: 94…96 °C (1 mmHg) Densidade: 1.079 Ponto de Inflamação: 74 °C (165 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016857 Número CAS: 3319-15-1 EINECS: 222-019-5 |