1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Ester, Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Octafluoropentyl Ester, 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
L12044.06
L12044.14
L12044.06EA
78.9
EUR
L12044.06
L12044.14
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate 98% estabilizada
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Purity: 98%
CAS No.: 355-93-1
Molecular Formula: C9H8F8O2
Formula Weight: 300.15
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.3600
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 1801409
MDL No.: MFCD00039278
Fórmula:
C₉H₈F₈O₂ Ponto de ebulição: 178…179 °C Densidade: 1,432 Ponto de Inflamação: 81 °C (177 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039278 Número CAS: 355-93-1 EINECS: 206-596-0 |