1-Adamantaneacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L12029.03
L12029.06
L12029.14
L12029.03EA
31.2
EUR
L12029.03
L12029.06
L12029.14
1-Adamantaneacetic acid ≥98%
1-Adamantaneacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4942-47-6
Molecular Formula: C12H18O2
Formula Weight: 194.28
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 641412
MDL No.: MFCD00074728
Fórmula:
C₁₂H₁₈O₂ Ponto de Fusão: 136…138 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00074728 Número CAS: 4942-47-6 EINECS: 225-585-1 |