Print…
4-Nitrophenyl octanoate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L12022.03 L12022.06
L12022.03EA 33.3 EUR
L12022.03 L12022.06
4-Nitrophenyl octanoate 96%
4-Nitrophenyl octanoate
Refractive Index: 1.5130
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₄
Densidade: 1,082
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024665
Número CAS: 1956-10-1