1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 96%
CAS No.: 28479-19-8
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.6030
Boiling Point: 129-130°/5mm
Beilstein Reference: 387507
UN No.: UN2206
MDL No.: MFCD00013863
Fórmula:
C₈H₇NOS Ponto de ebulição: 129…130 °C (5 mmHg) Densidade: 1,199 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) |
Número MDL :
MFCD00013863 Número CAS: 28479-19-8 ADR: 6.1,III |