Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L11969.03
L11969.MD
L11969.03EA
141
EUR
L11969.03
L11969.MD
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 34541-73-6
Molecular Formula: C18H16O4
Formula Weight: 296.33
Melting Point: 234-236°
Beilstein Reference: 2471189
MDL No.: MFCD00039527
Fórmula:
C₁₈H₁₆O₄ Ponto de Fusão: 234…236 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039527 Número CAS: 34541-73-6 |