Print…
2-Methoxyethyl acrylate 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethylene glycol methyl ether acrylate, Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acrylate, (2-Methoxyethyl) acrylate, Acrylic Acid 2-Methoxyethyl Ester
Estabilização: 50 ppm-100 ppm Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
L11902.18 L11902.30 L11902.0B
L11902.18EA 23.3 EUR
L11902.18 L11902.30 L11902.0B
2-Methoxyethyl acrylate 98% estabilizada
2-Methoxyethyl acrylate
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 3121-61-7 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4280 Odour: Ester-like Melting Point: -30° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 1754333 UN No.: UN2929 MDL No.: MFCD00048149
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Peso Molecular: 130.14 g/mol
Ponto de ebulição: 162 °C
Ponto de Fusão: < –30 °C
Densidade: 1.008
Ponto de Inflamação: 56 °C (133 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048149
Número CAS: 3121-61-7
EINECS: 221-499-3
UN: 2929
ADR: 6.1 II