Myosmine, (máx. 2% H₂O) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11886.MC
L11886.ME
L11886.MCEA
144
EUR
L11886.MC
L11886.ME
Myosmine, (máx. 2% H₂O) 98%
Myosmine
Purity: 98%
CAS No.: 532-12-7
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 42-44°
Boiling Point: 82-83°/0.5mm
Beilstein Reference: 119254
MDL No.: MFCD00052019
Fórmula:
C₉H₁₀N₂ Ponto de ebulição: 82…83 °C (0,5 mmHg) Ponto de Fusão: 42…44 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052019 Número CAS: 532-12-7 |