N-(2-Hydroxypropyl)morpholine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11859.09
L11859.18
L11859.09EA
60.2
EUR
L11859.09
L11859.18
N-(2-Hydroxypropyl)morpholine 98%
N-(2-Hydroxypropyl)morpholine
Purity: 98%
CAS No.: 2109-66-2
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4635
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1443
MDL No.: MFCD00023378
Fórmula:
C₇H₁₅NO₂ Ponto de ebulição: 218 °C Densidade: 1,020 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023378 Número CAS: 2109-66-2 EINECS: 218-298-8 |