Phenyl acrylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L11819.06
L11819.14
L11819.06EA
88.5
EUR
L11819.06
L11819.14
Phenyl acrylate 97%
Phenyl acrylate
Purity: 97%
CAS No.: 937-41-7
Molecular Formula: C6H5O2CCH=CH2
Formula Weight: 148.16
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 89-90°/12mm
Beilstein Reference: 2041124
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00048145
Fórmula:
C₉H₈O₂ Peso Molecular: 148.161 g/mol Ponto de ebulição: 89…90 °C (12 mmHg) Densidade: 1.076 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048145 Número CAS: 937-41-7 EINECS: 213-329-1 ADR: 9 III |