4-Phenoxyphenyl isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 59377-19-4
Molecular Formula: C13H9NO2
Formula Weight: 211.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Fórmula:
C₁₃H₉NO₂ Ponto de ebulição: 169…170 °C (3 mmHg) Densidade: 1,169 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) |
Número MDL :
MFCD00013876 Número CAS: 59377-19-4 ADR: 6.1,III |