Print…
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate 90%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L11685.06 L11685.14
L11685.06EA 27.5 EUR
L11685.06 L11685.14
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate 90%, tech.
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate
Purity: 90% CAS No.: 2695-37-6 Molecular Formula: C8H7NaO3S.xH2O Formula Weight: 206.20(anhy) Melting Point: 320° Beilstein Reference: 3575931 MDL No.: MFCD03092905
Fórmula: C₈H₇NaO₃S·xH₂O
Ponto de Fusão: >320 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03092905
Número CAS: 2695-37-6
EINECS: 220-266-3